重要文件
SU861026
Supelco
Super Clean(底座型)气体纯化器
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for carrier gas
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115717
NACRES:
SB.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
一般說明
Super clean (base-plate design) gas purifier is one of the safest ways to help prevent the lowest level of carrier gas contamination from entering the system. The specially designed base-plate has needle valves that instantly close to provide a diffusion-proof seal when the purifier is removed during change out.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
亚硝胺经证是沙坦家族活性药物成分 (API) 中的一种严重污染物。本文介绍了一种根据美国 FDA 指南测定缬沙坦片中亚硝胺含量的 GC-MS 方法,适用于药品质量控制。
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.