26260U
26260-U
同義詞:
SGE 250μL FN Gastight® 注射器,点式 2,25GA
1 of 10
29638-U
SGE气密注射器,固定针头
26261
26256
26259
26258-U
509507
SGE 旋转锁定气密注射器
26273-U
旋转锁定注射器的 SGE 针头
20999
Hamilton®注射器,1000系列,PTFE Luer锁
Sigma-Aldrich
D201154
邻苯二甲酸二辛酯
21965-U
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
25 ga
needle type LTN (fixed)
pkg of 1 ea
SGE 006200
50 mm × 0.50 mm
250 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
默克Supelco®分析化学_分析色谱_分析进样针-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 6
Avanti
610015
挤压机注射器
509485
509388
配备可拆卸针头的 SGE 气密注射器
21964
20688
Hamilton® 注射器,1700 系列
20972