重要文件
PHL80141
富马酸
phyproof® Reference Substance
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOOCCH=CHCOOH
CAS號碼:
分子量::
116.07
Beilstein:
605763
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
蒸汽壓力
1.7 mmHg ( 165 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
自燃溫度
1364 °F
expl. lim.
40 %
製造商/商標名
PhytoLab
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI 密鑰
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella silybum
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
523.4 °F
閃點(°C)
273 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)