重要文件
74175
Supelco
2-硝基-1,4-苯二胺
analytical standard
同義詞:
1,4-二氨基-2-硝基苯, 2-硝基对苯二胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H3(NH2)2
CAS號碼:
分子量::
153.14
Beilstein:
2210195
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
135-138 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
InChI 密鑰
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)