重要文件
69114
Supelco
衣康酸二丁酯
analytical standard
同義詞:
2-亚甲基丁二酸1,4-二丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
242.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
276.8 °F
閃點(°C)
136 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)