重要文件
57355-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PEG, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
同義詞:
CW/PEG 萃取头
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Carbowax-聚乙二醇 (PEG) 固相微萃取萃取头, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, metal alloy fiber, for use with manual holder
材料
metal alloy fiber
plain purple hub
品質等級
針尺寸
23 ga
包裝
pkg of 3 ×  ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
纖維長度
1 cm
基質活性組
PEG coating
應用
food and beverages
相容性
for use with manual holder
環保替代類別
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们致力于为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。这是一种固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种更为环保的样品制备技术,因为它是一种无溶剂提取技术,SPME纤维头可以重复使用并且产生的废物极少,因此符合“防止产生废物”和“更安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)