推薦產品
產品名稱
SPME 光纤组件未涂熔融石英, needle size 24 ga, for use with manual holder
材料
fused silica fiber
plain orange hub
品質等級
針尺寸
24 ga
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
纖維長度
1 cm
應用
food and beverages
相容性
for use with manual holder
環保替代類別
相關類別
一般說明
我们致力于为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。这是一种固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种更为环保的样品制备技术,因为它是一种无溶剂提取技术,SPME纤维头可以重复使用并且产生的废物极少,因此符合“防止产生废物”和“更安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
客戶也查看了
相關內容
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
固相微萃取 (SPME) 是一種不含溶劑的樣品製備技術,使用塗層纖維從樣品中萃取所需的分析物質,然後再以 GC 或 HPLC 進行分析。