重要文件
33317-U
Supelco
#2 加热模块
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
同義詞:
加热器单元
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NB.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
長度 × 寬度 × 高度
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
孔直徑× 直徑
17 mm × 24 mm
相容性
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
与 Supelco 0.1-2mL 反应瓶配合使用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)