重要文件
33315
Supelco
反应加热器(不含加热模块),110V
AC/DC input 110 V AC, US 3-pin plug
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41102422
一般說明
37°C 时的稳定性:± 0.1°C
37°C 时模块样品瓶台座内的均匀度:± 0.1°C
加热到 100°C 的时间:45 分钟
电气规格:120V,0.9 安,110 瓦 . . . 230V,0.5 安,110 瓦 . . .
总重:5.8 磅 (2.6kg)
尺寸:12.4×8×3.5"(31.5×20.3×8.9cm)
该多用途装置是培养物的培养和活化、酶反应、免疫分析、熔点/沸点以及许多其他实验室处理的理想选择。经济,灵活,结构紧凑。它允许使用可独立更换的模块化加热台座,该台座可适应诸如微管、离心管、样品瓶、微孔板和 PCR 条或管等多种样品容器。
每个台座都具有用于测量台座温度的温度计孔。通过两种温度调节从环境温度加热到 150°C,低温范围从环境温度到
100°C/高温范围从 75°C 到 150°C。
该阳极化铝模块化加热台座可提供绝佳的温度稳定性和热传递速率。
加热模块单独销售。
特點和優勢
  • 紧凑的设计可节省工作台空间
  • 可更换的加热模块,能实现最大的灵活性
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)