重要文件
25744
Supelco
非极性熔融石英管
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
fused silica tubing
品質等級
成份
methyl (deactivated)
包裝
pkg of 1 ea
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
5.0 m × 0.53 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Bonjour, je souhaite réaliser un réacteur de 1mL pour une réaction post-colonne à 120°C dans un milieu acide. Est-ce que la silice fondue est compatible et est-elle suffisamment souple pour l'enrouler sur un diamètre de 5cm ?
    1 answer
    1. Fused silica can withstand temperatures of up to 900°C and it is flexible enough to be rolled to a 5cm diameter.