重要文件
25739
Supelco
未经过处理的熔融石英管
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
fused silica tubing
品質等級
包裝
pkg of 1 ea
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
5.0 m × 0.53 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)