文件
22087-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
同義詞:
GC column ferrule 1/4 in. (100 pk)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
SB.54
包裝
pkg of 100 ea
內徑
1/4 in.
相容性
1/4 in. O.D. Column
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
特性:特别适合连接质谱仪。可重用性高。仅限等温使用。
材料成分:陶瓷填充的 PTFE
最高温度:
250°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援