文件
Z125334
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 9.5 mm (3/8 in.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
27121703
NACRES:
NB.35
特點
for tubing o.d. 9.5 mm (3/8 in.)
製造商/商標名
Ace Glass 1171011
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For use in place of O-rings on threaded glassware.