重要文件
22481
Supelco
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pkg of 10 ea
內徑
1/4 in.
接頭
1/4 in. for 1/4 in. O.D. packed column
相容性
1/4 in. O.D. Column
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
特性:用手拧四分之一圈可紧固密封。可重用性高。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)