重要文件
Z743516
Laser WetGrip labels
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., roll of 1700
同義詞:
moisture resistant labels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
roll of 1700
製造商/商標名
Diversified Biotech GRLA-2016
長度 × 寬度
1.28 in. × 0.50 in.
顏色
white
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)