文件
Z729906
Hettich® fixed angle rotor, 48 place, 2 rows
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 48 place, 2 rows (w/ bio-containment lid)
同義詞:
Hettich® centrifuge rotors
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.82
特點
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row)
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1158-L
參數
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG