重要文件
Z742519
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 12 x 5.0 mL tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.77
特點
Holds 12 x 5.0 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific BSW5MT
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
法律資訊
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)