重要文件
Z741773
LifeSep磁选架
for 125 ml vessels
同義詞:
LifeSep magnetic separation stand
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NA.56
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Dexter Magnetic Technologies 2906001-1
高度 × 寬度 × 直徑
71 mm × 98 mm × 72 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
单管磁选机耐用,使用方便。用于细胞分选,RNA和DNA分离以及生物分子的纯化。我们的钕铁硼(Nd-Fe-B)磁体配置可实现快速简便的抽吸。
  • 获得专利的Nd-Fe-B磁体配置,可获得最佳结果
  • 开放式设计,清晰可见
  • 微米和纳米微珠的快速分离
  • 容易抽吸
  • 卓越的颗粒保留率
  • 可拆卸底座,便于清洁
  • 耐用且易于使用
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)