重要文件
LSKMAGS15
Millipore
PureProteome磁力架,15 mL
The PureProteome Magnetic Stand, 15 mL is designed for use with PureProteome Magnetic Beads in affinity purifications (e. g., His-tag purifications or immunoprecipitations).
同義詞:
磁性支架15 mL管, 纯蛋白质组磁珠磁性支架
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
self-standing
特點
binder
製造商/商標名
PureProteome
技術
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
運輸包裝
ambient
一般說明
PureProteome磁性支架显著提高了PureProteome磁珠的捕获效率,具有较高的结合能力。
應用
PureProteome磁性支架,15 mL I适用于
  • :磁珠纯化
  • 蛋白纯化
  • 热休克蛋白90 (Hsp90)/ Cdc37(细胞分裂周期37)/周期蛋白依赖性激酶4(Cdk4)复合物,用10床体积的裂解缓冲液孵育和洗涤磁珠[1]
其他說明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或药用用途。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Protein expression and purification of the Hsp90-Cdc37-Cdk4 kinase complex from Saccharomyces cerevisiae
Verba KA and Agard DA
Bio-protocol, 7(19), e2563-e2563 (2017)