重要文件
Z376779
Sigma-Aldrich
Lazy-L 涂布器
10 per pouch
同義詞:
L shape spreader, bacterial spreader, disposable cell spreader
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41161502
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polystyrene
無菌
sterile
包裝
case of 500 10 per pack
製造商/商標名
Excel Scientific SPR-L-S10
Lazy-L Spreader
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Lazy-L-Spreaders 一次性微生物涂布棒为弯曲玻璃棒或移液管提供了一种经济的替代品,用于在培养皿上的琼脂表面和滤纸上分散样品。它们是无菌的——无需火焰灭菌或高压灭菌。
  • 与玻璃涂布棒不同,聚苯乙烯 Lazy-L 涂布棒结实耐用、不易破碎,不会造成安全隐患
  • L-形,便于“懒惰”涂板;只需转动培养皿即可使得样品平滑均匀地分布
  • 涂布表面平滑且末端略微上翘降低了涂布棒插入琼脂的可能性
  • 预灭菌,不需要火焰或高压灭菌,降低了污染风险
  • 包装为每袋一个或十个,采用预灭菌包装袋
  • 在使用前不再需要花时间弯曲玻璃棒或等待玻璃或金属涂布棒降温!
法律資訊
Lazy-L Spreader is a trademark of Excel Scientific, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
合格細胞的生長及其轉化(DNA 的吸收)的一般規程。