重要文件
I0764
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
同義詞:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41161502
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
包裝
pkg of 1 ea
迴圈直徑×長度
10 μL × 70 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without handle.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)