生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤4% methanol
溶解度
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES 字串
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
InChI 密鑰
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
黄嘌呤通常存在于茶、咖啡和可可中。 黄嘌呤是存在于血液和尿液中的含氮化合物。
應用
黄嘌呤钠盐已被用作:
- 作为超氧化物歧化酶(SOD)可抑制的铁化细胞色素c还原测定中的组分
- 作为嵌合修饰痘苗病毒安卡拉(MVA)筛选中的组分
- 作为用于黄嘌呤氧化酶测定的反应混合物中的底物
生化/生理作用
黄嘌呤具有治疗作用。它是中枢神经系统的温和兴奋剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
Modern Pharmacology with Clinical Applications, 351-351 (2004)
Rau's Respiratory Care Pharmacology - E-Book (2013)
Construction of FWPV Chimaeric MVA
Bio-protocol, 5(1), 65-80 (2015)
Uric acid-lowering effect and intestinal permeability of Kampo medicine, Hachimijiogan, Yokuininto and Goshakusan
European journal of integrative medicine, 20(1), 193-199 (2018)
Assays for detecting biological superoxide
Reactive Oxygen Species, 1(1), 65-80 (2016)
文章
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.