文件
TR-1001
Sigma-Aldrich
GPT选择试剂,500X霉酚酸;100X氨喋呤
The Mycophenolic Acid is an antibiotic useful in research for the selection of animal cells that express the E. coli.
同義詞:
MPA & Aminopterin solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
運輸包裝
dry ice
相關類別
一般說明
霉酚酸是一种抗生素,可用于筛选表达XGPRT(黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖基转移酶)基因的动物细胞。霉酚酸也被用作免疫抑制剂,它可以通过抑制淋巴细胞增殖和抗体产生起作用。
可以选择转染大肠杆菌GPT基因的细胞在含GPT选择试剂的培养基中生长。
每个试剂盒包含:
•500X霉酚酸含乙酸乙酯(12.5mg/mL) 2个1mL小瓶
•1瓶(10mL)100X氨基蝶呤溶液,其中包括:
- 黄嘌呤25mg /mL
-次黄嘌呤:1.5 mg/mL
- 氨喋呤:0.2mg/mL
- 胸苷:1 mg/mL
- 溶于0.08M NaOH
應用
1.在含有5%胎牛血清和青霉素/链霉素的Dulbecco改良Eagle培养基(DMEM)中,将约106 个细胞置于100 mm培养板上,使其生长24小时。
2.用10-20 μg质粒EcoGPT DNA转染培养物。
3.在含有5%胎牛血清的DMEM中,37°C下培养3天后,将细胞单层胰蛋白酶化,将5 x 105个细胞分散在新鲜的100 mm培养板上,置于含10%透析胎牛血清的DMEM中,并添加MPA和氨基蝶呤溶液。这将给出一个近似最终解:黄嘌呤250 μg/mL,次黄嘌呤15 μg/mL,胸苷10 μg/mL,氨基蝶呤2 μg/mL,霉酚酸25 μg/mL。透析血清用于加快选择过程。未透析血清的选择较慢。
4.24小时后,将培养基更换为含有相同补充物的新鲜培养基,并更换液体。
5.每3天重复一次。菌落通常在7-10天内可见。
注意:其他培养基也可以使用,如Ham′s F12。主要取决于所使用的细胞类型。
儲存和穩定性
-20°C下储存
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Immune system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3