Merck
全部照片(4)
文件
X7375
Sigma-Aldrich
黄嘌呤
≥99%
同義詞:
2,6-二羟基嘌呤
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4N4O2
CAS號碼:
分子量::
152.11
Beilstein:
8733
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
溶解度
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
NH4OH: freely soluble
NaOH: freely soluble
SMILES 字串
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI 密鑰
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
黄嘌呤是在鸟嘌呤脱氨酶存在的情况下由鸟嘌呤合成。黄嘌呤氧化酶催化由次黄嘌呤生成黄嘌呤并随后分解为尿酸。黄嘌呤衍生物存在于咖啡、茶和可可种子中。黄嘌呤被认为是生成药理活性化合物的先导物。
應用
黄嘌呤已用于构巢曲霉转运试验中的非放射性标记底物混合物。它还被用作黄嘌呤氧化酶的底物,用于鳃细胞和藻类细胞产生超氧阴离子。
生化/生理作用
高水平黄嘌呤与自毁容貌综合征等代谢紊乱有关。基于黄嘌呤的生物传感器可用于检测食品和临床样品中的黄嘌呤。肾衰竭、痛风和黄嘌呤尿患者的血液和尿液样本均显示高水平的黄嘌呤。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Transport Assays in Aspergillus nidulans
Krypotou E and Diallinas G
Molecular Microbiology, 3(22), 1-5 (2013)
Biosensing methods for xanthine determination: a review
Pundir CS and Devi R
Enzyme and Microbial Technology, 57, 55-62 (2014)
Study on detection methods for xanthine in food and biological samples
Wu S, et al.
Int. J. Curr. Res. Chem. Pharma. Sci, 3(8), 1-5 (2016)
D L Krebs et al.
Methods in cell science : an official journal of the Society for In Vitro Biology, 21(1), 57-68 (2000-03-25)
Murine B cell lines such as WEHI-231, BAL17 and M12.4.1 are frequently used as model systems to study signal transduction, cell cycle regulation, and apoptosis. Dissection of these processes often involves expressing exogenous genes in these cells. Electroporation is an
Xanthine scaffold: scope and potential in drug development
Singh N, et al.
Heliyon, 4(10), e00829-e00829 (2018)
文章
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.