推薦產品
產品名稱
波形蛋白单克隆抗体 小鼠抗, clone VIM-13.2, ascites fluid
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
VIM-13.2, monoclonal
物種活性
chicken, rat, human, rabbit, frog, mouse
技術
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human fibroblasts cell extract
同型
IgM
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
一般說明
波形蛋白是一种53 kD III型中间丝,在乳腺肌上皮细胞、骨细胞、皮肤朗格汉斯细胞、雪旺细胞和星形胶质细胞中表达。抗波形蛋白单克隆抗体可用于冷冻组织切片的免疫荧光标记,定位成纤维细胞、内皮细胞、淋巴组织和黑素细胞中的波形蛋白。它还可用于蛋白印迹分析。小鼠抗波形蛋白抗体可与波形蛋白发生特异性反应。该产品还对培养的鸡成纤维细胞显示最佳反应性,也可与人类和小鼠细胞或组织发生反应。蛋白质单体由α-螺旋杆组成,两侧为头部和尾部结构域。VIM 基因定位于人类染色体 10p13。
免疫原
人类包皮成纤维细胞
應用
单克隆抗波形蛋白抗体可用于:
- 波形蛋白在正常和病理间充质来源组织中的免疫细胞化学定位。
- 它还可用于免疫印迹法
- 免疫荧光
- 另外,抗波形蛋白抗体可用于鉴别从肉瘤、淋巴瘤和黑色素瘤衍生的肿瘤和转移病灶。
生化/生理作用
波形蛋白对维持细胞形状和运动至关重要。它还为间充质细胞提供机械应力耐受性。波形蛋白可诱导成纤维细胞运动,促进伤口愈合过程。波形蛋白丝是细胞骨架丝系统的一部分,因此可支撑和保护细胞器,同时维持细胞的完整性。波形蛋白与癌细胞的起始、进展、转移和上皮-间充质转化过程相关,因此会导致肿瘤形成。在前列腺癌、胃肠道肿瘤、肺癌、乳腺癌、中枢神经系统肿瘤和恶性黑色素瘤等多种癌症中均观察到该基因上调。
其他說明
本品为采用细胞培养杂交瘤生产的纯化产品
SAB4200716 抗波形蛋白抗体,小鼠单克隆
克隆 VIM-13.2,由纯化杂交瘤细胞培养物得到。
SAB4200716 抗波形蛋白抗体,小鼠单克隆
克隆 VIM-13.2,由纯化杂交瘤细胞培养物得到。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
Lung cancer exosomes as drivers of epithelial mesenchymal transition.
Rahman M A, et al.
Oncotarget, 7(34), 54852-54852 (2016)
Yvonne Ting-Chun Yu et al.
Journal of biomedical science, 23, 14-14 (2016-01-24)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) caused a global panic due to its high morbidity and mortality during 2002 and 2003. Soon after the deadly disease outbreak, the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) was identified as a functional cellular receptor in
A novel role of vimentin filaments; binding and stabilization of collagen mRNAs.
Challa A A and Stefanovic B
Molecular and Cellular Biology (2011)
Tine Van Bergen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 17(12), 1632-1643 (2013-10-15)
Excessive post-operative wound healing with subsequent scarring frequently leads to surgical failure of glaucoma filtration surgery (trabeculectomy). We investigated the hypothesis that placental growth factor (PlGF) plays a role in post-operative scar formation, and that it therefore may be a
Alba Jene-Sanz et al.
Molecular and cellular biology, 33(19), 3951-3961 (2013-08-07)
Global changes in the epigenome are increasingly being appreciated as key events in cancer progression. The pathogenic role of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) has been connected to its histone 3 lysine 27 (H3K27) methyltransferase activity and gene repression;