Merck
全部照片(4)
文件
V6389
Sigma-Aldrich
抗 波形蛋白抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone V9, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
抗 波形蛋白抗体,小鼠单克隆
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
V9, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58 kDa
物種活性
hamster, monkey, dog, horse, bovine, rat, gerbil, chicken, pig, feline, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 25-50 μg/mL using human tissue
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using human fibroblasts HS-68
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
一般說明
单克隆抗波形蛋白(小鼠 IgG1 亚型)抗体来自于小鼠骨髓瘤细胞和来自猪晶状体的纯化波形蛋白免疫的小鼠脾细胞相互融合而产生的V9杂交瘤细胞。
波形蛋白由人类染色体10p13上的单拷贝基因编码。53kDa的波形蛋白属于III类中间纤维(IF)蛋白质家族,由正常间质细胞表达。波形蛋白由466个氨基酸残基组成,特有高度保守的α-螺旋杆状区,两端为非α-螺旋的头部氨基酸端和尾部羧基端。
特異性
在免疫组织化学染色中,抗体将波形蛋白定位于成纤维细胞、内皮细胞、淋巴组织和黑色素细胞中。它也在肉瘤、淋巴瘤和黑色素瘤中染色波形蛋白。
免疫原
猪眼晶状体波形蛋白。
應用
小鼠抗波形蛋白单克隆抗体可用于:
  • 免疫荧光
  • 免疫组化
  • 免疫细胞化学
  • 免疫印迹
  • 流式细胞术。
抗波形蛋白单克隆抗体可用于免疫组织化学分析和免疫印迹分析。
生化/生理作用
波形蛋白在维持细胞结构完整性方面发挥着至关重要的作用。在前列腺癌、乳腺癌、子宫内膜癌、中枢神经系统(CNS)肿瘤、恶性黑色素瘤和胃肠道肿瘤(包括胰腺癌、结直肠癌和肝癌)细胞中,均观察到波形蛋白表达上调。因此,波形蛋白可以作为开发癌症疗法的靶标。在血管内皮生长因子受体 1 (VEGFR-1) 诱导的蛋白激酶 G (PKG) 1 信号传导通路激活(刺激心肌细胞肥大消退)中,波形蛋白发挥着至关重要的作用。波形蛋白丝参与多种生理过程,包括迁移、细胞形状维持和间充质细胞的机械应力耐受。波形蛋白与 LARP6(La 核糖核蛋白域家族成员 6)相互作用并稳定 I 型胶原 mRNA,可能在组织纤维化的发展中发挥重要作用。波形蛋白在维持晶状体完整性中起着至关重要的作用,因此,波形蛋白基因突变会导致显性白内障和粉状白内障。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Epithelial to mesenchymal transition is increased in patients with COPD and induced by cigarette smoke
Milara J, et al.
Thorax, 68(5), 410420-410420 (2013)
Multimodal tumor suppression by miR-302 cluster in melanoma and colon cancer
Maadi H, et al.
The International Journal of Biochemistry, 81(1), 121-132 (2016)
Probing the biophysical properties of primary breast tumor-derived fibroblasts
Alcoser TA, et al.
Cellular and Molecular Bioengineering, 8(1), 76-76 (2015)
Renal Tissue Engineering with Decellularized Rhesus Monkey Kidneys: Age-Related Differences
Nakayama KH, et al.
Tissue Engineering: Part A, 17(23-24), 2891-2891 (2011)
Shuping Hou et al.
Journal of bacteriology, 195(5), 951-957 (2012-12-12)
We previously reported that the Chlamydia trachomatis outer membrane complex protein B (OmcB) was partially processed in Chlamydia-infected cells. We have now confirmed that the OmcB processing occurred inside live cells during chlamydial infection and was not due to proteolysis