重要文件
U701000
Sigma-Aldrich
rU-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
孔徑
1000 Å
容量
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)