產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
包裝
pkg of 1 × 1 g U601001-01
孔徑
500 Å
容量
≥95.0 % (Coupling Efficiency)
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3