產品線
BioXtra
化驗
97-101%
雜質
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
作用方式
enzyme | inhibits
SMILES 字串
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges