重要文件
T7915
Sigma-Aldrich
硫氧还蛋白还原酶 来源于大肠杆菌
ammonium sulfate suspension, >25 units/mg protein (Bradford)
同義詞:
NADPH:oxidized thioredoxin oxidoreductase
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
Escherichia coli
品質等級
形狀
ammonium sulfate suspension
比活性
>25 units/mg protein (Bradford)
分子量
70 kDa
技術
activity assay: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Escherichia coli K12 ... trxB(949054)
一般說明
研究领域:细胞信号传导
硫氧还蛋白还原酶(TrxR)属于含硒吡啶核苷酸-二硫化物氧化还原酶家族。[1]
應用
大肠杆菌硫氧还蛋白还原酶可用于过氧化物酶偶联的硫氧还蛋白系统分析,以评估基于半胱氨酸的巯基过氧化物酶的过氧化物酶活性。大肠杆菌硫氧还蛋白还原酶已用于:
  • 测定His6-Ahp1p的酶活性。[2]
  • TXN依赖性活性测定法检测秀丽隐杆线虫TRXR。[3]
  • 研究有机过氧化氢抗性R基因(OhrR)的生物还原系统。[4]
  • 金诺芬的酶促靶向,以测试其抗菌性能。[5]
  • 硫氧还蛋白还原酶活性[6]和过氧化物酶的测定。[7]
  • 研究西兰花芽提取物和硒在上调人肝细胞硫氧还蛋白还原酶中的协同作用。[8]
来自 大肠杆菌 的硫氧还蛋白还原酶已被用于硫氧还蛋白还原酶活性 [6] 和过氧化物氧还蛋白测定。[7]
也用于研究西兰花芽提取物与硒在人肝细胞硫氧还蛋白还原酶上调中的协同作用。[8]
生化/生理作用
一种参与氢从 E 转移的含 FAD 的酶。大肠杆菌硫氧还蛋白的其他蛋白质,从而提供了一个强大的二硫键还原酶系统。
硫氧还蛋白还原酶 是一种含 FAD 的酶,它利用 FAD 的 Cys-Ala-Thr-Cys 序列将还原剂从 NADPH 转移到酶的二硫键上。也可通过使用 NADPH 将 Trx-S2 还原为 Trx-(SH) 2。[9]
硫氧还蛋白还原酶(TrxR)是一种 NADPH 依赖性氧化还原酶,每个亚基含有一个 FAD,可还原氧化硫氧还蛋白(Trx)中的活性位点二硫键。与原核生物、植物或酵母中的 35 kDa 相比,哺乳动物来源同工酶的分子量在 55-67 kDa 之间变化。哺乳动物酶的底物特异性比原核生物酶广泛得多,同时还原哺乳动物和 大肠杆菌 硫氧还蛋白以及非二硫键底物,如亚硒酸盐、硫辛酸、脂质氢过氧化物和过氧化氢。
單位定義
在 pH 7.0,25°C 条件下,1 个单位将导致 412 nm 处的吸光度增加 1.0(在与 大肠杆菌 硫氧还蛋白和 DTNB 的偶联试验中测定)/分钟/mL。
外觀
用含 30 mM 磷酸钾缓冲液(pH 7.5)和 2 mM EDTA 的 3.6 M(NH 4 2 SO 4 混悬液。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Valérie Prouzet-Mauléon et al.
The Journal of biological chemistry, 277(7), 4823-4830 (2001-11-24)
Yeasts lacking cytoplasmic superoxide dismutase (Cu,Zn-SOD) activity are permanently subjected to oxidative stress. We used two-dimensional PAGE to examine the proteome pattern of Saccharomyces cerevisiae strains lacking Cu,Zn-SOD. We found a new stable form of alkyl hydroperoxide reductase 1 (Ahp1)
Analysis of the Organic Hydroperoxide Response of Chromobacterium violaceum Reveals That OhrR Is a Cys-Based Redox Sensor Regulated by Thioredoxin
JF da Silva Neto, et al.
PLoS ONE, 7(10), e47090-e47090 (2012)
The A to Z of modulated cell patterning by mammalian thioredoxin reductases
Dagnell M, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 115, 484-496 (2018)
NR1D1 Recruitment to Sites of DNA Damage Inhibits Repair and Is Associated with Chemosensitivity of Breast Cancer
Ka NL, et al.
Journal of Separation Science, 77(9), 2453?2463-2453?2463 (2017)
Purification and characterization of ferredoxin-NAD (P)+ reductase from the green sulfur bacterium Chlorobium tepidum
Seo D, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1597(1), 123-132 (2002)
文章
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
以硫酸铵悬浮液形式提供的酶的使用指南