生物源
Escherichia coli
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥3 units/mg protein
分子量
11.7 kDa
技術
activity assay: suitable
溶解度
water: 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
應用
cell analysis
儲存溫度
−20°C
基因資訊
Escherichia coli K12 ... trxA(948289)
一般說明
研究领域:细胞信号传导
来自大肠杆菌的硫氧化还原蛋白是一种单体球形蛋白。它具有由α-螺旋包围的中心β-折叠。
来自大肠杆菌的硫氧化还原蛋白是一种单体球形蛋白。它具有由α-螺旋包围的中心β-折叠。
應用
来自 大肠杆菌 的硫氧还蛋白已用于硫氧还蛋白还原酶测定、过氧化物酶偶联硫氧还蛋白系统测定和过氧化物酶氧化还原蛋白测定。它也用于研究色素性视网膜炎(RP)小鼠模型中其对光感受器死亡的作用,以及疾病进展期间其改变视网膜氧化应激、胶质细胞变化和血管变化的潜力。
生化/生理作用
来自大肠杆菌的硫氧化还原蛋白催化氧化还原反应,并在各种生物学过程中起一定作用。它调节多种蛋白质的结构和活性。硫氧化还原蛋白还原酶催化硫氧化还原蛋白的还原。硫氧化还原蛋白在氧化应激反应中也起一定作用。硫氧化还原蛋白也称成人型T细胞白血病衍生因子(ADF)和细胞氧化还原酶,可作为细胞活素或趋化因子,促进细胞间通讯。此外,它在细胞生长和凋亡的调节中起一定作用。
介导蛋白质中二硫键的还原。
其他說明
GenBank ® 登录号 M26133。
單位定義
在胰岛素减少测定中,一个单位将在25℃下在1分钟内产生1.0的ΔA650。
法律資訊
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Cell Signaling with Extracellular Thioredoxin and Thioredoxin-Like Proteins: Insight into Their Mechanisms of Action
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2017)
Thioredoxin Delays Photoreceptor Degeneration, Oxidative and Inflammation Alterations in Retinitis Pigmentosa
Frontiers in Pharmacology (2020)
Thioredoxin Delays Photoreceptor Degeneration, Oxidative and Inflammation Alterations in Retinitis Pigmentosa
Frontiers in Pharmacology, 11 (2020)
Apoptosis signal-regulating kinase 1-thioredoxin complex dissociation by capsaicin causes pancreatic tumor growth suppression by inducing apoptosis
Journal of Separation Science, 17(10), 1417-1432 (2012)
Apoptosis signal-regulating kinase 1-thioredoxin complex dissociation by capsaicin causes pancreatic tumor growth suppression by inducing apoptosis
Antioxidants & Redox Signaling, 1417-1432 (2012)