文件
T9698
Sigma-Aldrich
硫氧还蛋白还原酶 来源于大鼠肝脏
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford)
同義詞:
NADPH:氧化型硫氧还蛋白氧化还原酶, 硫氧还蛋白:NADP + 氧化还原酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
rat liver
品質等級
化驗
≥90% (GE)
形狀
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥100 units/mg protein (Bradford)
分子量
55—67 kDa
技術
activity assay: suitable
雜質
Glutathione reductase
溶解度
water: soluble
適合性
suitable for molecular biology
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
Research area: Cell signaling
應用
大鼠肝脏硫氧还蛋白还原酶可利用人红细胞的还原能力来研究 α-硫辛酸的摄取和还原。该产品还可用于利用硫氧还蛋白研究细胞外基质中转谷氨酰胺酶 2 (TG2) 的激活机制。
生化/生理作用
哺乳动物来源的硫氧还蛋白还原酶含有硒代半胱氨酸残基,对酶的活性是必需的。它与过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶和超氧化物歧化酶一起存在于哺乳动物细胞中,是一种抗氧化酶,有助于清除细胞中的活性氧 (ROS)。例如,过量的一氧化氮 (NO) 与谷胱甘肽形成复合物,形成 S-亚硝基谷胱甘肽加合物 (GS-NO)。这可以被硫氧还蛋白还原酶直接裂解。细胞中的另一种有害氧化剂过氧化氢也可被哺乳动物 TrxR 直接还原。
硫氧还蛋白还原酶 (TrxR) 是一种 NADPH 依赖性氧化还原酶,每个亚基含有一个 FAD,可还原氧化硫氧还蛋白 (Trx) 中的活性站点二硫键。与原核生物、植物或酵母中的 35 kDa 相比,哺乳动物来源同工酶的分子量在 55-67 kDa 之间变化。哺乳动物酶的底物特异性比原核生物酶广泛得多,同时还原哺乳动物和 大肠杆菌 硫氧还蛋白以及非二硫键底物,如亚硒酸盐、硫辛酸、脂质氢过氧化物和过氧化氢。
硫氧还蛋白还原酶是一种普遍存在的酶,可通过NADPH催化硫氧还蛋白活性位点二硫化。该产品还减少和再生泛素,一种强大的抗氧化剂。
單位定義
在 pH 7.0,25 °C 下,一个单位每分钟将在 412nm 处吸光度增加1.0(当在仅含 DTNB [Sigma No.D8130] 作为底物的非偶联测定中测量时)。
外觀
溶于 50 mM Tris-HCl (pH 7.5)、300 mM NaCl、1 mM EDTA 和 10% 甘油中。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jianqiang Xu et al.
Nucleic acids research, 41(21), 9800-9811 (2013-08-29)
Selenoprotein expression in Escherichia coli redefines specific single UGA codons from translational termination to selenocysteine (Sec) insertion. This process requires the presence of a Sec Insertion Sequence (SECIS) in the mRNA, which forms a secondary structure that binds a unique
Tomas Nordman et al.
BioFactors (Oxford, England), 18(1-4), 45-50 (2003-12-30)
Ubiquinol is a powerful antioxidant, which is oxidized in action and needs to be replaced or regenerated to be capable of a sustained effort. This article summarises current knowledge of extramitochondrial reduction of ubiquinone by three flavoenzymes, i.e. lipoamide dehydrogenase
X Peng et al.
Cell death & disease, 4, e881-e881 (2013-10-26)
The low-molecular-weight compound APR-246 (PRIMA-1(MET)) restores wild-type conformation and function to mutant p53, and triggers apoptosis in tumor cells. We show here that APR-246 also targets the selenoprotein thioredoxin reductase 1 (TrxR1), a key regulator of cellular redox balance. APR-246
James M May et al.
Clinical biochemistry, 40(15), 1135-1142 (2007-08-04)
The reducing capacity of erythrocytes has been used clinically as to estimate resistance to oxidant stress. In this work we targeted the antioxidant capacity of pyridine nucleotide disulfide reductases of these cells by measuring their ability to reduce the disulfide
Rotem Engelman et al.
The Journal of biological chemistry, 288(16), 11312-11324 (2013-03-13)
S-nitrosothiols (SNOs), formed by nitric oxide (NO)-mediated S-nitrosylation, and hydrogen peroxide (H2O2), a prominent reactive oxygen species, are implicated in diverse physiological and pathological processes. Recent research has shown that the cellular action and metabolism of SNOs and H2O2 involve
文章
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
細胞氧化壓力是由酵素清除劑和抗氧化調節劑對抗活性氧的損害。