重要文件
T5537
Sigma-Aldrich
三甘醇二甲基丙烯酸酯
~95% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=C(CH3)COO(CH2CH2O)3COC(CH3)=CH2
CAS號碼:
分子量::
286.32
Beilstein:
1797351
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
化驗
~95% (GC)
包含
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
InChI 密鑰
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
332.6 °F - closed cup
閃點(°C)
167 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)