化驗
93%
形狀
liquid
分子量
average Mn 200
包含
MEHQ as inhibitor
1500-2500 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.446
密度
1.027 g/mL at 25 °C
Ω-end
methacrylate
α-end
methoxy
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C11H20O5/c1-10(2)11(12)16-9-8-15-7-6-14-5-4-13-3/h1,4-9H2,2-3H3
InChI 密鑰
OBBZSGOPJQSCNY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.