文件
900650
Sigma-Aldrich
(3-甲基丙烯酰氧基-2-羟基丙氧基)丙基双(三甲基甲硅烷氧基)甲基硅烷
95%
同義詞:
SiGMA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H38O6Si3
CAS號碼:
分子量::
422.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
應用
3-甲基丙烯酰氧基-2-羟丙氧基)丙基双(三甲基硅氧基)甲基硅烷(SiGMA)是一种硅氧烷大分子单体,可用于制备角膜接触镜的水凝胶。
该单体通常用于研究用硅水凝胶角膜接触镜和其他研究用眼科器械的配方。有机硅单体因其高透氧性而优选用于合成研究用眼科材料。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Carbon compositional analysis of hydrogel contact lenses by solid-state NMR spectroscopy
Rabiah NI, et al.
Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 102, 47-52 (2019)
Hydrophilic silicone hydrogels with interpenetrating network structure for extended delivery of ophthalmic drugs.
Wang J, et al.
Polymers for Advanced Technologies, 23(9), 1258-1263 (2012)
The development of biomaterials for contact lens applications: Effects of wear modality on materials design.
Tighe BJ and Mann A
Biomaterials and Regenerative Medicine in Ophthalmology (Second Edition), 369-399 (2016)
Preparation, material properties and antimicrobial efficacy of silicone hydrogel by modulating silicone and hydrophilic monomer
Chien H and Kuo C
Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition, 30(12), 1050-1067 (2019)