Merck
全部照片(6)
重要文件
T3559
Sigma-Aldrich
Anti-γ-Tubulin Antibody
enhanced validation
rabbit polyclonal
同義詞:
抗-γ-微管蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
抗-γ-微管蛋白 兔抗, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
物種活性
human, chicken
包裝
antibody small pack of 25 μL
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
indirect immunofluorescence: 1:5,000 using methanol/acetone-fixed chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured A431 whole cell extracts
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
γ-微管蛋白(48kDa)是普遍存在且高度保守的蛋白,存在于真核细胞微管组织中心(MTOC)。它与 α-微管蛋白和 β-微管蛋白有关,是蛋白中微管蛋白超家族成员。 γ-微管蛋白的丰度不到 α-微管蛋白或 β-微管蛋白水平的1%。γ对各种生物体进行分析,γ-微管蛋白与 α-微管蛋白具有大约28%-32%的同源性,与 β-微管蛋白具有32%-36%的同源性。 一些区域在 α-微管蛋白、 β-微管蛋白和 γ-微管蛋白之间高度保守。
特異性
抗 γ-微管蛋白识别位于 γ-微管蛋白 N 端区域(氨基酸 38-53)的表位。γ-微管蛋白 (48 kDa) 的免疫印迹染色可被 γ-微管蛋白肽(人,氨基酸 38-53,C 端添加赖氨酸)特异性抑制。
免疫原
对应人 γ-微管蛋白(氨基酸 38-53,C 端添加赖氨酸) N 端区域的合成肽与 KLH 结合。该序列对 γ-微管蛋白具有特异性,而对微管蛋白家族的其他成员如 α−β−, δ和 ε−微管蛋白。该序列在小鼠和大鼠的 γ-微管蛋白中相同,并在物种( 果蝇 曲霉 和酵母 γ-微管蛋白)中高度保留。
應用
兔抗γ微管蛋白抗体可用于
  • 免疫荧光分析
  • Western 印迹
  • 免疫组化
抗γ-微管蛋白多克隆抗体适用于 A431 培养细胞全提取物 (g-微管蛋白,48 kDa) 等材料的免疫印迹,以及对培养的鸡成纤维细胞等细胞进行免疫细胞化学染色。
生化/生理作用
γ-微管蛋白可结合微管末端,负责介导微管与中心体之间的连接。γ-微管蛋白是微管蛋白的组成成员,但与 α-微管蛋白和 β-微管蛋白不同。它在微管组织中心(MTOC)起微管成核剂的作用。与 β-微管蛋白(微管蛋白分子的一半)结合,建立微管极性,使 α-微管蛋白一半暴露在正端。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 15 mM 叠氮化钠
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
gamma-Tubulin-gamma-Tubulin Interactions as the Basis for the Formation of a Meshwork
Rossello C, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(10), 3245-3245 (2018)
Myeloproliferative disorder FOP-FGFR1 fusion kinase recruits phosphoinositide-3 kinase and phospholipase C gamma at the centrosome
Lelievre H, et al.
Molecular Cancer, 7(1), 30-30 (2008)
ATM is activated by default in mitosis, localizes at centrosomes and monitors mitotic spindle integrity
Oricchio E, et al.
Cell Cycle, 5(1), 88-92 (2006)
Kassandra M Ori-McKenney et al.
Neuron, 76(5), 921-930 (2012-12-12)
Microtubule nucleation is essential for proper establishment and maintenance of axons and dendrites. Centrosomes, the primary site of nucleation in most cells, lose their function as microtubule organizing centers during neuronal development. How neurons generate acentrosomal microtubules remains unclear. Drosophila
Differential expression of human ?-tubulin isotypes during neuronal development and oxidative stress points to a ?-tubulin-2 prosurvival function.
Draberova E
Faseb Journal, 31(5), 1828-1846 (2017)
文章
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.