Merck
全部照片(4)
重要文件
T3320
Sigma-Aldrich
Anti-γ-Tubulin Antibody
enhanced validation
rabbit polyclonal
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
抗 γ-微管蛋白 (AK-15) 兔抗, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
物種活性
human, frog, rat
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunocytochemistry: 1:1,000 using methanol-acetone fixed, cultured rat, RAT-2 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
western blot: 1:5,000 using Xenopus eggs extract
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
γ-微管蛋白定位于人染色体 17q21.2 上,编码微管蛋白家族的成员。它位于微管组织中心。 γ -微管蛋白由两种同工型组成,即微管蛋白 γ 1(TUBG1)和微管蛋白γ 2(TUBG2),两者间氨基酸的一致性为97.3%。除这两种同工型之外,在人17号染色体还鉴定出 γ微管蛋白假基因(TUBG1P)。人TUBG1和TUBG2 转录物分别在植入前胚胎和脑中广泛表达。 γ -微管是 γ-微管环复合物(γ-TuRC)的组分,直径与微管大致相同。
γ-微管蛋白(48 kDa)是一种高度保守的蛋白质。微管细胞骨架由一个包含微管丝(microtubules filament)、微管相关蛋白、微管马达蛋白(microtubule motor)和微管组织蛋白(microtubule-organizing protein)的高度极化的动态网络组成。γ-微管蛋白是一个包含至少五种其他蛋白质的大型蛋白复合物的成分,并具有与微管直径大致相同的环形结构(-微管蛋白环复合物,-TuRC)。
應用
兔生产的抗γ-微管蛋白 (AK-15) 抗体已用于以下研究:
  • 蛋白质印迹法:
  • 免疫荧光。
兔生产的抗γ微管蛋白(AK-15)抗体已被用于:
  • 蛋白质印迹
  • 免疫细胞化学(免疫荧光染色
  • 免疫荧光
生化/生理作用
γ在体内,-微管蛋白在整个哺乳动物细胞周期中使微管组装成核。在构巢曲霉(Aspergillus nidulans)中,γ-微管蛋白促进微管附着于纺锤极体、核分裂和微管组装。乳腺癌 1蛋白(BRCA1)导致的-γ微管蛋白泛素化是调节中心体数量的关键步骤。在肺癌中可观察到γ-微管蛋白的过度表达。微管蛋白γ2(TUBG2)在细胞生长中起关键作用。γ-微管蛋白基因畸变改变微管组装。γ微管蛋白的表达水平可以认为是星形细胞瘤患者的重要预后指标。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The structure of the gamma-tubulin small complex: implications of its architecture and flexibility for microtubule nucleation
Kollman JM, et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(1), 207-215 (2008)
l-Amino acid oxidase isolated from Calloselasma rhodostoma snake venom induces cytotoxicity and apoptosis in JAK2V617F-positive cell lines
Tavares C, et al.
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, 38(2), 128-134 (2016)
L-amino acid oxidase isolated from Bothrops pirajai induces apoptosis in BCR-ABL-positive cells and potentiates imatinib mesylate effect.
Burin SM
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 113(2), 103-112 (2013)
L-Amino Acid Oxidase Isolated from B othrops pirajai Induces Apoptosis in BCR-ABL-Positive Cells and Potentiates Imatinib Mesylate Effect
Burin SM, et al.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 113, 103-112 (2013)
Cristiane Tavares et al.
Revista brasileira de hematologia e hemoterapia, 38(2), 128-134 (2016-05-22)
Myeloproliferative neoplasms are Philadelphia chromosome-negative diseases characterized by hyperproliferation of mature myeloid cells, associated or not with the Janus kinase 2 tyrosine kinase mutation, JAK2V617F. As there is no curative therapy, researchers have been investigating new drugs to treat myeloproliferative
文章
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.