重要文件
T3321
Sigma-Aldrich
Heptakis(2,3,6-tri-O-ethyl)-β-cyclodextrin
>97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C84H154O35
分子量::
1724.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>97%
形狀
solid
技術
electrophoresis: suitable
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COCC)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COCC)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COCC)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COCC)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COCC)O[C@H](O[C@@H]8[C@@H](COCC)O[C@H](O[C@H]1[C@H](OCC)[C@H]2OCC)[C@H](OCC)[C@H]8OCC)[C@H](OCC)[C@H]7OCC)[C@H](OCC)[C@H]6OCC)[C@H](OCC)[C@H]5OCC)[C@H](OCC)[C@H]4OCC)[C@H](OCC)[C@H]3OCC
InChI
1S/C84H154O35/c1-22-85-43-50-57-64(92-29-8)71(99-36-15)78(106-50)114-58-51(44-86-23-2)108-80(73(101-38-17)65(58)93-30-9)116-60-53(46-88-25-4)110-82(75(103-40-19)67(60)95-32-11)118-62-55(48-90-27-6)112-84(77(105-42-21)69(62)97-34-13)119-63-56(49-91-28-7)111-83(76(104-41-20)70(63)98-35-14)117-61-54(47-89-26-5)109-81(74(102-39-18)68(61)96-33-12)115-59-52(45-87-24-3)107-79(113-57)72(100-37-16)66(59)94-31-10/h50-84H,22-49H2,1-21H3/t50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64+,65+,66+,67+,68+,69+,70+,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-/m1/s1
InChI 密鑰
OIXDATQKMIKIRF-XEHVGNMASA-N
應用
For capillary electrophoresis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)