生物源
synthetic (organic)
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
BioReagent
形狀
powder
分子量
~1320 g/mol
標籤範圍
1.5-2.1 methyl per mol glucose
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChI 密鑰
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
天然环糊精的溶解度非常低。在20世纪60年代后期,人们发现2、3和6羟基位置的化学取代能大大增加溶解度。大多数化学改性环糊精能够在水中达到50% (w/v)的浓度。
應用
- 研究精子膜上的胆固醇消耗对精子顶体反应能力的影响。
- 确定小窝蛋白过表达的作用及其丧失对生存和促生长信号传导的影响
- 传统体外受精
生化/生理作用
重構
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
368.6 °F
閃點(°C)
187 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
客戶也查看了
文章
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
棕榈酸等脂肪酸和其他细胞培养成分如何影响无血清、无蛋白细胞培养系统(用于生物制造包括单克隆抗体在内的异源蛋白)的性能。
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
不飽和脂肪酸、油酸和其他細胞培養成分如何影響用於生物製造異源蛋白質(包括單克隆抗體)的無血清、無蛋白質細胞培養系統的性能。