重要文件
SRP0679
Sigma-Aldrich
LRRKTIDE
≥95% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
分子量
1931.29
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
應用
Useful as a substrate for LRRK kinases.
生化/生理作用
The LRRKtide peptide sequence (RLGRDKYKTLRQIRQ) is derived from human ezrin (amino acids 561-573), moesin (amino acids 539-553) and radixin (amino acids 558-570).
序列
RLGRDKYKTLRQIRQ
重構
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
儲存和穩定性
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)