重要文件
SRE0068
Sigma-Aldrich
SSC缓冲液,20倍浓缩液
同義詞:
柠檬酸钠盐缓冲液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105600
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
品質等級
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
2-8°C
應用
SSC Buffer(20X浓缩液)是Southern和Northern印迹方案的标准试剂。该浓缩配方可直接使用或稀释后制成浓度低至0.5X的SSC工作溶液。该产品还可用于制备杂应用所需的核酸。
外觀
此SSC缓冲液(20X浓缩液)含 3 M NaCl、0.3 M柠檬酸钠。 1X SSC工作缓冲液的制备:用超纯水(在25°C时的电阻率 = 18 MΩ x cm)将20X浓缩缓冲液稀释20倍。
注:如果20X浓缩缓冲液中有沉淀,则将瓶加热至 37°C,混合直至完全溶解后稀释。 建议在使用前通过0.2 mm滤器过滤1X工作溶液。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)