重要文件
SML1544
Sigma-Aldrich
VPC-14228
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-Morpholino-4-phenylthiazole, 4-(4-Phenyl-2-thiazolyl)-morpholine, 4-(4-Phenylthiazol-2-yl)morpholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H14N2OS
CAS號碼:
分子量::
246.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1(N2CCOCC2)=NC(C3=CC=CC=C3)=CS1
InChI
1S/C13H14N2OS/c1-2-4-11(5-3-1)12-10-17-13(14-12)15-6-8-16-9-7-15/h1-5,10H,6-9H2
InChI 密鑰
MRNNJVNMXOZEQC-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR) that binds to AR DNA-binding domain (AR DBD). Apparently VPC-14228 blocks the transcriptional activity of constitutively active AR splice variants.
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)