product name
聚-L-鸟氨酸 溶液, mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
synthetic
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
形狀
solution
分子量
30,000-70,000
包裝
pkg of 50 mL
濃度
0.01%
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
4 μg/cm2
雜質
endotoxin, tested
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
準備報告
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine 可增強細胞與帶正電的表面離子結合,優化培養基表面的靜電相互作用,增加細胞附著力。
有關神經幹細胞的常見問題,包括 NSC 的衍生、擴展和分化。
條款
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
使用 ReNcell 人類神經幹細胞系製造阿爾茨海默氏症 3D NSC 模型的幹細胞培養方案。
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.