重要文件
SML1389
Sigma-Aldrich
法雷洛尔
≥98% (HPLC)
同義詞:
4′,5,7-三羟基6,8-二甲基黄酮, CID 442396, (-)-法雷洛尔, (S)-2,3-二氢-5,7-二羟基-2-(4-羟基苯基)-6,8-二甲基-4-苯并吡喃酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H16O5
CAS號碼:
分子量::
300.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(O)C(C)=C(O)C2=C1O[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)CC2=O
InChI
1S/C17H16O5/c1-8-15(20)9(2)17-14(16(8)21)12(19)7-13(22-17)10-3-5-11(18)6-4-10/h3-6,13,18,20-21H,7H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
DYHOLQACRGJEHX-ZDUSSCGKSA-N
生化/生理作用
杜鹃素是杜鹃花(满山红)中的主要生物活性成分。 杜鹃素表现出多种活性,包括镇咳、抗菌、抗炎和抑制血管平滑肌细胞(VSMC)增殖。最近的研究表明,杜鹃素可通过阻止H2O2诱导的人内皮源EA.hy926细胞中ERK 1/2的活化来调节闭合蛋白的表达。
镇咳、抗菌、消炎
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Weina Zhang et al.
eLife, 9 (2020-07-10)
Directly modulating the choice between homologous recombination (HR) and non-homologous end joining (NHEJ) - two independent pathways for repairing DNA double-strand breaks (DSBs) - has the potential to improve the efficiency of gene targeting by CRISPR/Cas9. Here, we have developed