重要文件
SML3010
Sigma-Aldrich
Belinostat
≥98% (HPLC)
同義詞:
(2E)-N-Hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide, (2E)-N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, (E)-N-Hydroxy-3-(3-(N-phenylsulfamoyl)phenyl)acrylamide, PX 105684, PX-105684, PX105684, PXD 101, PXD-101, PXD101
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H14N2O4S
CAS號碼:
分子量::
318.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(Nc2ccccc2)c1cc(ccc1)\C=C\C(=O)NO
InChI
1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18)/b10-9+
InChI 密鑰
NCNRHFGMJRPRSK-MDZDMXLPSA-N
生化/生理作用
Belinostat (PX105684; PXD101) is a potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor (IC50: class I HDAC1/2/3/8 = 41/125/30/216 nM, class IIA HDAC4/7/9 = 115/67/128 nM, class IIB HDAC6 = 82 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)