重要文件
SML1367
Sigma-Aldrich
EG00229
≥98% (HPLC)
同義詞:
N2-[[3-[(2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-2-thienyl]carbonyl]-L-arginine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H19N7O5S3
CAS號碼:
分子量::
497.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
, pale yellow to yellow-orange
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N)C1=C(C=CS1)NS(C2=CC=CC3=NSN=C32)(=O)=O
InChI
1S/C17H19N7O5S3/c18-17(19)20-7-2-4-11(16(26)27)21-15(25)14-10(6-8-30-14)24-32(28,29)12-5-1-3-9-13(12)23-31-22-9/h1,3,5-6,8,11,24H,2,4,7H2,(H,21,25)(H,26,27)(H4,18,19,20)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
ZWWMEDURALZMEV-NSHDSACASA-N
生化/生理作用
EG00229 is an antagonist of the VEGF-A receptor neuropilin 1 (NRP1), which decreases viability of A549 lung carcinoma cells. EG00229 impairs VEGFA induced migration of HUV-EC-C endothelial cells.
EG00229 is an antagonist of the VEGF-A receptor neuropilin 1 (NRP1).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)