文件
SML1339
Sigma-Aldrich
AR420626
≥98% (HPLC)
同義詞:
AR 420626, N-(2,5-二氯苯基)-4-(呋喃-2-基)-2-甲基-5-氧代-1,4,5,6,7,8-六氢喹啉-3-羧酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H18Cl2N2O3
CAS號碼:
分子量::
417.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=CC(NC(C2=C(C)NC(CCCC3=O)=C3C2C4=CC=CO4)=O)=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2N2O3/c1-11-18(21(27)25-15-10-12(22)7-8-13(15)23)20(17-6-3-9-28-17)19-14(24-11)4-2-5-16(19)26/h3,6-10,20,24H,2,4-5H2,1H3,(H,25,27)
InChI 密鑰
GGTYQECCGLBHGS-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
AR420626 是游离脂肪酸 3 受体 FFA3(以前称为 GPR41)的选择性激动剂。 FFA3 在脂肪组织、肠道和周围神经系统中表达,并且通常被短链脂肪酸(SCFA)(由肠道微生物群对复杂碳水化合物发酵而在体内产生)激活。 人们越来越关注各种游离脂肪酸受体和 SCFA 在能量调节和炎症过程调节中作为化学信使的作用,以及在各种代谢和炎性疾病的治疗中作为治疗靶标的作用。 AR420626 对 FFAR3 的 EC50 值为 117 nM,并且即便浓度高达 100 μM 也无法激活 FFAR2。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Mirelle T A Kleuskens et al.
Allergy, 77(5), 1510-1521 (2021-08-31)
Eosinophilic esophagitis (EoE) is a food allergen driven disease that is accompanied by interleukin (IL) 13 overexpression and esophageal barrier dysfunction allowing transepithelial food allergen permeation. Nutraceuticals, such as short-chain fatty acids (SCFAs) that restore barrier function and increase immune
Yan-Fang Hou et al.
Microbiome, 9(1), 34-34 (2021-02-02)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder with no absolute cure. The evidence of the involvement of gut microbiota in PD pathogenesis suggests the need to identify certain molecule(s) derived from the gut microbiota, which has the potential to manage