化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 15 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)N1CCN(C2=NC=C(C3=CC4=C(C=NN4C(C)C)C(C(NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O)=O)=C3)C=C2)CC1
InChI
1S/C33H43N7O2/c1-7-8-24-15-23(6)37-33(42)28(24)19-35-32(41)27-16-26(17-30-29(27)20-36-40(30)22(4)5)25-9-10-31(34-18-25)39-13-11-38(12-14-39)21(2)3/h9-10,15-18,20-22H,7-8,11-14,19H2,1-6H3,(H,35,41)(H,37,42)
InChI 密鑰
DPJNKUOXBZSZAI-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
有关表征的完整详细信息,请访问结构基因组学联盟(SGC)网站上的 UNC1999 探针摘要 。
UNC2400 是活性探针 UNC1999 的阴性对照物。要从SGC 获取阴性对照样品, 单击此处 。
想要了解用于表观遗传靶标的其他SGC化学探针,请访问sigma.com/sgc
特點和優勢
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
客戶也查看了
文章
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
我們提供各種小分子研究工具,例如轉錄因子調節劑、染色質修飾酵素的抑制劑,以及用於基因調控研究中靶點鑑定和驗證的激效劑/拮抗劑;以下是這些研究工具的精選。