This product is a 25 mM (1 mg/98 µL) sterile-filtered solution in H₂O.
5.06069
3-Deazaneplanocin A hydrochloride
InSolution, ≥98%, 25 mM aqueous solution, EZH2 Inhibitor
同義詞:
InSolution EZH2 Inhibitor, DZNep, 3-Deazaneplanocin A, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, (1S,2R,5R)-5-(4-Amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)cyclopent-3-ene-1,2-diol, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, NSC 617989
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
[n]2(c3c(nc2)c(ncc3)N)[C@H]1[C@@H]([C@@H](C(=C1)CO)O)O
InChI
1S/C12H14N4O3/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14)/t8-,10-,11+/m1/s1
InChI 密鑰
OMKHWTRUYNAGFG-IEBDPFPHSA-N
一般說明
生化/生理作用
EZH2
包裝
警告
外觀
準備報告
重構
其他說明
Miranda, T.B., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 1579.
Fiscus, W., et al. 2009. Blood13, 2733.
Tan, J., et al. 2007. Genes Dev.21, 1050.
Chiang, P.K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 4988.
Tseng, C.K., et al. 1989. J. Med. Chem.32, 1442.
Glazer, R.I., et al. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.135, 688.
法律資訊
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
-
what is the concentration
1 answer-