文件
SML1408
Sigma-Aldrich
(R)-PFI-2
≥97% (HPLC)
同義詞:
(R)-8-氟-N-(1-氧代-1-(吡咯烷-1-基)-3-(3-(三氟甲基)苯基)丙-2-基)-1,2,3,4-四氢异喹啉-6磺酰胺 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H25F4N3O3S · HCl
CAS號碼:
分子量::
535.98
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC1=C2C(CCNC2)=CC(S(N[C@H](CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(N4CCCC4)=O)(=O)=O)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C23H25F4N3O3S.ClH/c24-20-13-18(12-16-6-7-28-14-19(16)20)34(32,33)29-21(22(31)30-8-1-2-9-30)11-15-4-3-5-17(10-15)23(25,26)27;/h3-5,10,12-13,21,28-29H,1-2,6-9,11,14H2;1H/t21-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZADKZNVAJGEFLC-ZMBIFBSDSA-N
生化/生理作用
(R)-PFI-2 是对 SETD7(也称为 SET9)有选择性的组蛋白-赖氨酸 N-甲基转移酶(HKMT)抑制剂。(R)-PFI-2 的 IC50 值为 2 nM,选择性是其他甲基转移酶和其他非表观遗传靶标的 1000 倍。有关完整表征的详细信息,请访问结构基因组学联盟(SGC)网站上的 PFI-2 探针摘要
(S)-PFI-2,一种对映异构体 (S)-PFI-2,用作阴性对照。可以从 Sigma 购买 (S)-PFI-2。要了解更多信息,并购买 (S)-PFI-2,请单击此处
想要了解用于表观遗传靶标的其他 SGC 化学探针,请访问 sigma.com/sgc
特點和優勢
(R)-PFI-2是一种表观遗传化学探针,可通过与结构基因组学联盟(SGC)的合作而获得。想要了解更多信息并查看其他SGC表观遗传探针,请访问sigma.com/SGC
这种化合物是基因调控研究的特色产品。点击此处发现更多特色基因调控产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
其他說明
化学探针门户网站已对 (R)-PFI-2 进行了专家评审和推荐。欲了解更多信息,请访问化学探针门户网站上的(R)-PFI-2 探针摘要
相關產品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Maria Bichmann et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 46-46 (2021-07-04)
Human tauopathies including Alzheimer's disease (AD) are characterized by alterations in the post-translational modification (PTM) pattern of Tau, which parallel the formation of insoluble Tau aggregates, neuronal dysfunction and degeneration. While PTMs on aggregated Tau have been studied in detail
文章
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
我們提供各種小分子研究工具,例如轉錄因子調節劑、染色質修飾酵素的抑制劑,以及用於基因調控研究中靶點鑑定和驗證的激效劑/拮抗劑;以下是這些研究工具的精選。